Få mere at vide
Kautex™ HDPE, skruelukning med manipulationssikker ring (rød)
Beskrivelse
- Skrue lukning
- HDPE
- Sabotagesikker ring
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Inkluderer | Manipulationssikrering |
| Materiale | HDPE |
| Trådstørrelse (metrisk) | 45 mm |
| Til brug med (udstyr) | 2, 2,5, 3, 6, 8 L Jerrycan |
| Produkttype | Skruelukning |