Få mere at vide
Kautex™ LDPE smalhalset rund flaske serie 301 med prop, Ecru
Artikelnummer. p-8013582
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
14 mm
18 mm
28 mm
32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 4
Artikelnummer. 15624147
Brand: Kautex™ 2000770500
Brug den alsidige Kautex™ LDPE smalhalset rund flaske med prop, Ecru, til emballering af varer, afsendelse af prøver og transport, forsendelse og opbevaring.
  • Propper pakket i polybag
  • Fleksibel
  • Gode formbevarende egenskaber
  • Lækagesikker
  • LPDE
  • Smal hals
  • Farve: Ecru
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Ecru
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale LDPE
nr. pr. sag 3200/Cs.
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 46.5 mm
Produkttype Flaske
Lukkestørrelse 14 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Lukketype Skruelåg