Få mere at vide
Brand™ HDPE-skeler
Artikelnummer. p-8011223 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Længde (metrisk):
350 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 10049890
Brand: Brand™ 139040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Scoop pulveriseret og granulært materiale med lethed. BRAND™ HDPE Scoops giver robust håndtering med holdbart polyethylen.
  • Fremstillet af HDPE
  • Naturfarvet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Farve Neutral
Produkttype Scoop
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 400 mm