Få mere at vide
Invitrogen™ FirstChoice™ RLM-RACE sæt
Beskrivelse
Indeholder
Exo– Klenow, 10X Decamer Solution, 5X Reaction Buffer minus dATP, 5X Reaction Buffer minus dCTP, DECAtemplate GAPDH-M, and 0.5M EDTA should be stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
Kræver
SuperTaq TermostabilTaq DNA-polymerase sælges separat. For optimal amplifikation af fragmenter≥ 1 kb, brug SuperTaq-Plus.
FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5' RACE Adapter, 3' RACE Adapter, 5' RACE Outer Primer, 5' RACE Inner Primer, 3' RACE Outer Primer, 3' RACE Inner Primer, 5' RACE Outer Control Primer, 5' RACE Inner Control Primer, 5' PCR Control Primer, 3' RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution should be stored at -20°C. Nuclease-free Water may be stored at any temperature.
De FirstChoice RLM-RACE Kit er en væsentlig forbedring i forhold til den grundlæggende hurtige amplifikation af cDNA-ender (RACE) protokol. RLM-RACE-proceduren udvælger kun fuldlængde-mRNA —uden rRNA, tRNA eller nedbrudt —RNA og letter kloningen af sekvenser fra 5'-enderne af meddelelser.
- Fra RNA til PCR-produkt på mindre end et døgn
- Giver enkelt, specifikt produkt fra sjældne transkriptioner
- Vælger 5' og/eller 3' ender af sande beskeder
- Effektiv—
- Al enzymatiske reaktioner er optimeret for at sikre påvisning af selv sjældneste mRNA
- Slutproduktstørrelse: 7 kb eller mindre
- Optimal reaktionstemperatur: 42 °C
- Prøve: RNA
- Hurtig amplifikation af cDNA-ender (5'-RACE) er polymerasekædereaktionsbaseret teknik udviklet til at lette kloning af sekvens fra 5'-enderne af beskeder
- Forbedring af grundlæggende RACE-protokol
- Vælger fuld-længde mRNA —uden rRNA, tRNA eller nedbrudt mRNA
Optimal reaktionstemperatur: 42 °C
Kloning, PCR og realtids-PCR, omvendt transkription, cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | RLM-RACE sæt |
| Inkluderer | Kit with manual, FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5’ RACE Adapter, 3’ RACE Adapter, 5’ RACE Outer Primer, 5’ RACE Inner Primer, 3’ RACE Outer Primer, 3’ RACE Inner Primer, 5’ RACE Outer Control Primer, 5’ RACE Inner Control Primer, 5’ PCR Control Primer, 3’ RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution, Nuclease-free Water |
| Indhold og opbevaring | •FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase |
| Endelig produkttype | cDNA |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Omvendt transkriptase | M-MLV |
| Format | Sæt |
| Produktlinje | Ambion , FirstChoice |
| Til brug med (applikation) | cDNA-biblioteker og bibliotekskonstruktion |
| Mængde | 1 sæt |