Få mere at vide
WHEATON™ HDPE scintillationshætteglas
Artikelnummer. 11758869 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Linerløs
Metalfolie
Opskummet polyethylen
Mængde:
1000 pakker
500 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Mængde Pakningsstørrelse
11758869 Opskummet polyethylen 1000 pakker Pakke med 1000
11754179 Linerløs 1000 pakker Pakke med 1000
10523804 Linerløs 500 pakker Pakke med 500
11748839 Metalfolie 1000 pakker Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11758869 Leverandør WHEATON™ Leverandørnr. 986720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2680.00 DKK
    2245.73 DKK / Pakke med 1000
    Spare 434.27 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
WHEATON™ HDPE Liquid Scintillation Vial is designed for reliable liquid scintillation counting. Made from high-density polyethylene with lightweight walls for increased counting efficiency, manufactured to precise tolerances, and available with a choice of cap liner materials.
  • Made from high-density polyethylene (HDPE) with lightweight walls for increased counting efficiency
  • Manufactured to precise tolerances to avoid jamming in automated equipment
  • 20 mL capacity with 22-400 cap size; dimensions 27 x 61 mm
  • Available with a choice of cap liner materials including linerless, foamed polyethylene, and metal foil options
  • Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps supplied separately
  • Suitable for buffers, reagents, and liquid, solid, and semi-solid content
Spezifikation
Materiale (liner) Opskummet polyethylen
Farve Natural
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale HDPE
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 1000 pakker
Lukkestørrelse 22-400
Autoklaverbar Not Autoclavable
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Scintillationshætteglas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.