Få mere at vide
Wheaton™ HDPE scintillationshætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Linerløs
Metalfolie
Opskummet polyethylen
Mængde:
1000 pakker
500 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Linerløs |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
| Materiale | HDPE |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 61 mm |
| Mængde | 1000 pakker |
| Type | Scintillationshætteglas |
| Lukkestørrelse | 22-400 |