Få mere at vide
SCAT HDPE sikkerhedstragte med hængslet låg
Artikelnummer. 10620251 Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
Med hængslet låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10620251
Brand: SCAT 107670
De SCAT sikkerhedstragt med hængslet låg er designet til at spare plads og er nem at håndtere. Takket være det hængslede låg som lukkemekanisme kan selv meget små mængder og tyktflydende flydende affald let udtømmes. Det hængslede låg kan lukkes efter brug, hvilket undgår fordampning.
De SCAT sikkerhedstragt med hængslet låg er designet til at spare plads og er nem at håndtere. På grund af det hængslede låg som lukkemekanisme kan selv meget små mængder og tyktflydende flydende affald let udledes. Der Klappdeckel kann nach der Nutzung geschlossen werden, was Ausdunstungen Die Verschraubungen sind frei drehbar - dies erleichtert das Aufschrauben des Trichters. Alle Trichter synder fra schwarzem PE-HD, elektrisk leitfähig og mit ene Erdungskabel versehen, zur sicheren Erdung des Trichters. Snavssien tjener som ekstra stænkbeskyttelse.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 330 mL
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 240 mm
Farve Rød
Oversigt Trådstørrelse: S 60/61;;da;
Inkluderer Med hængslet låg
Mængde 1 stk.
Produkttype Sikkerhedstragt