Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE, rektangulær vogn med tap
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9078033 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13438039
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Til brug med: Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser; Farve: Hvid
Carboys Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser.
Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser
  • Holdbar konstruktion for lang levetid
  • Støbte gradueringer til 1 gallon og 51 trin
  • Valg af materialer til generel brug eller autoklaverbarhed
  • Pladsbesparende rektangulært design
  • Bred mundlukning giver nem påfyldning og rengøringsadgang
  • Carboys med studs inkluderer en slangemodhageindsats til at rumme -+ til 5/16-in. ID slange.
  • Tapstud uden adapter passer 5/8-in. ID slange
  • Materialer opfylder FDAs krav til brug af fødevarer og USP VI kriterier (ikke-giftig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Certificeringer/compliance FDA, USP VI
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser
Materiale HDPE
Mundstil Brede
Produkttype Carboy med tap
Form Rektangulær