Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE, rektangulær vogn med tap
Artikelnummer. 13438039 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13438039 9 L Hver
13408039 20 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13438039
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser; Farve: Hvid
Carboys Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser.
Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser
  • Holdbar konstruktion for lang levetid
  • Støbte gradueringer til 1 gallon og 51 trin
  • Valg af materialer til generel brug eller autoklaverbarhed
  • Pladsbesparende rektangulært design
  • Bred mundlukning giver nem påfyldning og rengøringsadgang
  • Carboys med studs inkluderer en slangemodhageindsats til at rumme -+ til 5/16-in. ID slange.
  • Tapstud uden adapter passer 5/8-in. ID slange
  • Materialer opfylder FDAs krav til brug af fødevarer og USP VI kriterier (ikke-giftig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Certificeringer/compliance FDA, USP VI
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser
Materiale HDPE
Mundstil Brede
Produkttype Carboy med tap
Form Rektangulær