Få mere at vide
Qorpak Firkantede kander, polyethylen med høj densitet
Artikelnummer. 11860060 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11860060 2 L Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11860060 Leverandør Qorpak Leverandørnr. 0608900
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Disse HDPE firkantede kander er prissat til engangsbrug.
  • Den smalmundede og vandtætte polypropylen (PP) hætte forhindrer spild.
  • Integreret håndtag gør det nemt at hælde.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Farve Gennemskinnelig
Diameter (engelsk) 3 tommer
Materiale Polyethylen, HDPE
Mængde 50 Pk.
Bredde (metrisk) 9.95 cm
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 22.96 cm
Bredde (engelsk) 3,92 tommer.
Højde (engelsk) 9,04 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400
Diameter (metrisk) 7.6 cm
Lukketype Låg
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Rund kande
Engangs Engangsbrug
Produkttype Kande