Få mere at vide
Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipet
Volumen (metrisk):
1 mL
1.5 mL
3 mL
6 mL
10 mL
Længde (metrisk):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Beskrivelse
- Ingen risiko for krydskontaminering eller overførsel
- Ingen fare for glasbrud med deraf følgende fare for udslip af smitsomt materiale
- Transparent polyethylen konstruktion
- Inert over for biologiske væsker og de fleste syrer
- Blød, elastisk pære
- Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
- Tydeligt synlige prægede gradueringer
- BSE-fri
- Kan bruges til mad
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kropslængde: 150 mm |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Fødevareanalyse |
| Mængde | 500 pakke |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Type | Pasteur Pipette |