Få mere at vide
Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipet
Artikelnummer. 10185742
Volumen (metrisk):
1 mL
1.5 mL
3 mL
6 mL
10 mL
Længde (metrisk):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 10185742
Brand: Ratiolab™ 2655181
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pipetter til enkel og sikker væskehåndtering. Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipets har en overflade med lav affinitet, som reducerer tabet af celler og værdifulde proteiner gennem binding.
  • Ingen risiko for krydskontaminering eller overførsel
  • Ingen fare for glasbrud med deraf følgende fare for udslip af smitsomt materiale
  • Transparent polyethylen konstruktion
  • Inert over for biologiske væsker og de fleste syrer
  • Blød, elastisk pære
  • Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
  • Tydeligt synlige prægede gradueringer
  • BSE-fri
  • Kan bruges til mad
Tekniske data
Materiale HDPE
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Fødevareanalyse
Inkluderer Kapillær
Mængde 500 pakke
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 144 mm
Type Pasteur Pipette