Få mere at vide
Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipet
Artikelnummer. 10182772
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
1.5 mL
3 mL
6 mL
10 mL
Længde (metrisk):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet unitSize
10182772 1.5 mL 230 mm Ikke steril -
10799823 1 mL 144 mm Ikke steril Pakke med 500
10185742 1 mL 144 mm Steril -
10789823 1 mL 150 mm Steril Pakke med 500
10201351 1 mL 150 mm Ikke steril Pakke med 500
10178111 3 mL 155 mm Ikke steril Pakke med 500
12623165 6 mL 148 mm Ikke steril -
10145792 10 mL 300 mm Ikke steril Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10182772 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 2600120
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pipetter til enkel og sikker væskehåndtering. Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipets har en overflade med lav affinitet, som reducerer tabet af celler og værdifulde proteiner gennem binding.
  • Ingen risiko for krydskontaminering eller overførsel
  • Ingen fare for glasbrud med deraf følgende fare for udslip af smitsomt materiale
  • Transparent polyethylen konstruktion
  • Inert over for biologiske væsker og de fleste syrer
  • Blød, elastisk pære
  • Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
  • Tydeligt synlige prægede gradueringer
  • BSE-fri
  • Kan bruges til mad
Tekniske data
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Fødevareanalyse
Mængde 400 pakke
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Længde (metrisk) 230 mm
Type Pasteur Pipette