Få mere at vide
Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipet
Beskrivelse
- Ingen risiko for krydskontaminering eller overførsel
- Ingen fare for glasbrud med deraf følgende fare for udslip af smitsomt materiale
- Transparent polyethylen konstruktion
- Inert over for biologiske væsker og de fleste syrer
- Blød, elastisk pære
- Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
- Tydeligt synlige prægede gradueringer
- BSE-fri
- Kan bruges til mad
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Fødevareanalyse |
| Inkluderer | Kapillær aspirationsspids |
| Mængde | 500 pakke |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Længde (metrisk) | 155 mm |
| Type | Pasteur Pipette |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?