Få mere at vide
Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipet
Artikelnummer. 10145792
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
1.5 mL
3 mL
6 mL
10 mL
Længde (metrisk):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
10145792 10 mL 300 mm Ikke steril Pakke med 100
10799823 1 mL 144 mm Ikke steril Pakke med 500
10185742 1 mL 144 mm Steril -
10789823 1 mL 150 mm Steril Pakke med 500
10201351 1 mL 150 mm Ikke steril Pakke med 500
10182772 1.5 mL 230 mm Ikke steril -
10178111 3 mL 155 mm Ikke steril Pakke med 500
12623165 6 mL 148 mm Ikke steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10145792 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 2600195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    193.00 DKK / Pakke med 100
    Spare 108.00 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Brug disse pipetter til enkel og sikker væskehåndtering. Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipets har en overflade med lav affinitet, som reducerer tabet af celler og værdifulde proteiner gennem binding.
  • Ingen risiko for krydskontaminering eller overførsel
  • Ingen fare for glasbrud med deraf følgende fare for udslip af smitsomt materiale
  • Transparent polyethylen konstruktion
  • Inert over for biologiske væsker og de fleste syrer
  • Blød, elastisk pære
  • Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
  • BSE-fri
  • Kan bruges til mad
Tekniske data
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Fødevareanalyse
Uddannet Nej
Inkluderer Kapillær
Mængde 100 pakke
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 300 mm
Type Pasteur Pipette