Få mere at vide
Kautex™ HDPE tromle med åben top
Diameter (metrisk) Udvendig:
313 mm
398 mm
493 mm
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
Højde (metrisk):
518 mm
620 mm
800 mm
Inkluderer:
Låg, Klemmering
Låg, klemring og håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- FN-godkendelse for faste stoffer
- Opfyld GGVS/GGVE regler for transport af faste stoffer med en densitet på mindst 1,5 g/ccm
- Leveres med PE-låg og galvaniseret spændering
- opbevaring
- overførsel
- transportere
- bortskaffelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | U-mærket |
| Produkttype | Åbn Top Tromle |
| Lukketype | Låg |
| Kapacitet (metrisk) | 60 l |
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring, overførsel, transport, bortskaffelse |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | Låg, klemring og håndtag |
| Højde (metrisk) | 620 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 398 mm |