Få mere at vide
Kautex™ HDPE tromle med åben top
Artikelnummer. 10199750
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
313 mm
398 mm
493 mm
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
Højde (metrisk):
518 mm
620 mm
800 mm
Inkluderer:
Låg, Klemmering
Låg, klemring og håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
10199750 493 mm 120 l 800 mm Låg, Klemmering -
10568671 398 mm 60 l 620 mm Låg, klemring og håndtag Hver
10400932 313 mm 30 l 518 mm Låg, klemring og håndtag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10199750 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000091093
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med HDPE for fremragende kemikalieresistens. Kautex™ HDPE Open Top-tromler giver robust, pålidelig opbevaring til store mængder.
  • FN-godkendelse for faste stoffer
  • Opfyld GGVS/GGVE regler for transport af faste stoffer med en densitet på mindst 1,5 g/ccm
  • Leveres med PE-låg og galvaniseret spændering
Applikationer:
  • opbevaring
  • overførsel
  • transportere
  • bortskaffelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance U-mærket
Produkttype Åbn Top Tromle
Lukketype Låg
Kapacitet (metrisk) 120 l
Farve Blå
Til brug med (applikation) Opbevaring, overførsel, transport, bortskaffelse
Materiale HDPE
Inkluderer Låg, Klemmering
Højde (metrisk) 800 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 493 mm