Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ HDPE aflange flasker med polypropylenlåg
Artikelnummer. 16154537 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Halsfinish:
38-400
43-400
53-400
Mængde:
116/Pk.
12/Pk.
168/Pk.
24/Pk.
48/Pk.
Unit Size:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Halsfinish Mængde Unit Size
16154537 1000 mL 53-400 12/Pk. Pakke med 12
16104547 250 mL 43-400 48/Pk. Pakke med 48
16418125 500 mL 43-400 168/Pk. -
16144537 1000 mL 53-400 116/Pk. -
16174537 125 mL 38-400 48/Pk. -
16124547 500 mL 43-400 24/Pk. Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 16154537
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
Fisherbrand™ HDPE aflange flasker med polypropylenlåg tilbyder god kemisk resistens i et pladsbesparende aflangt design. Fremstillet af naturlig højdensitetspolyethylen med en bred åbning, der er ideel til opbevaring og prøvetagning af faste stoffer og pulver.
  • Naturlige HDPE Wide Mouth Oblong Bottles tilbyder et pladsbesparende design til arbejdsbordet
  • Bred mundåbning er ideel til at tage prøver af faste stoffer og pulver
  • HDPE giver en fremragende fugtbarriere og er slagresistent
  • God kemisk resistens, der er egnet til en bred vifte af laboratorieanvendelser
  • Ideel til højhastighedsfyldning, krævende farmaceutiske specifikationer og hård håndtering ved forsendelse
  • Polypropylen-lukninger med skummede polyethylenforinger giver god kemisk resistens, herunder syrer, alkoholer, alkalier, vandige produkter, kosmetik, husholdningsolier og opløsningsmidler
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 50 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44 mm
Højde (metrisk) med lukning 195 mm
Materiale HDPE
Mængde 12/Pk.
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 53-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 192 mm
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 96 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 34 oz.
Form Aflang
Engangs Genanvendelig
Produkttype Flaske med bred mund