Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE aflange flasker med polypropylenhætter
Artikelnummer. 16104547 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1250 mL
Halsfinish:
38-400
43-400
53-400
Mængde:
116 Pk.
12 Pk.
168 PK.
24 Pk.
48 Pk.
6 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Artikelnummer. 16104547
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ HDPE aflange flasker med polypropylenhætter giver god kemikalieresistens med en bred mundåbning, der er ideel til opbevaring af faste stoffer.
  • Naturlige HDPE aflange flasker med bred mund tilbyder et pladsbesparende design til arbejdsbordet
  • Flaskerne har en bred mundåbning, ideel til prøveudtagning af faste stoffer og pulvere
  • HDPE giver en fremragende fugtbarriere og er slagfast
  • Ideel til højhastighedspåfyldning, krævende farmaceutiske specifikationer og grov håndtering ved forsendelse
  • HDPE giver fugtbarriere og er slagfast
  • Polypropylen-lukninger med opskummede polyethylen-foringer giver god kemisk resistens, herunder syrer, alkoholer, alkalier, vandige produkter, kosmetik, husholdningsolier og opløsningsmidler
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Højde (metrisk) med lukning 119 mm
Materiale HDPE
Mængde 48 Pk.
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 43-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 116 mm
Produkttype Aflang flaske
Lukke liner Polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 43-400 mm
Diameter (metrisk) 70 mm