Få mere at vide
Kautex™ HDPE firkantede smalle mundflasker
Beskrivelse
- Firkantet tværsnit
- Forsænket mærkningsfelt
- Ingen hætte. Fire typer lukninger fås separat
- Ideel til væsker, lækagesikker
- emballage
- sende prøver
- transportere
- opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.25 L |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 17 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | Smal |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Mund | Smal |
| Form | Firkant |
| Højde (metrisk) | 136 mm |
| Vis mere |