Få mere at vide
Kautex™ HDPE firkantede smalle mundflasker
Artikelnummer. 10196300
Kapacitet (metrisk):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 72
Artikelnummer. 10196300
Brand: Kautex™ 2000083973
Fremstillet af HDPE for styrke og holdbarhed. Kautex™ HDPE firkantede smalle mundflasker er let at opbevare og sparer plads i laboratoriet fra kvadratisk form.
  • Firkantet tværsnit
  • Forsænket mærkningsfelt
  • Ingen hætte. Fire typer lukninger fås separat
  • Ideel til væsker, lækagesikker
Anvendelse:
  • emballage
  • sende prøver
  • transportere
  • opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 17 mm
Til brug med (applikation) Emballering, afsendelse af prøver, transport, opbevaring
Materiale HDPE
Halsfinish Smal
Lukning inkluderet Nej
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 221 mm
Produkttype Flaske med smal hals
Diameter (metrisk) 85 mm