Få mere at vide
Kautex™ HDPE naturlig rektangulær flaske med smal hals
Artikelnummer. 17878117
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 108
Pakke med 381
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
17878117 0.1 L -
10571931 0.1 L Pakke med 108
15901391 0.1 L Pakke med 108
10248420 0.25 L Pakke med 381
15911391 0.25 L Pakke med 381
10258420 0.5 L Hver
17838107 0.5 L -
10282131 1 L Hver
17848117 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17878117 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000070520
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
  • Høj stabilitet, ribbede sider for sikkert greb
  • Rektangulær, naturlig farve
  • Kasketter er ikke inkluderet; sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.1 L
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 12.9 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, emballering, udlevering, forsendelse
Materiale HDPE
Halsfinish Smal
Lukning inkluderet Nej
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 110.5 mm
Produkttype Flaske med smal hals