Få mere at vide
Kautex™ HDPE 308/310-serien med smal hals
Artikelnummer. p-8013578
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
1 L
2.5 L
Farve:
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 120
Artikelnummer. 10346211
Brand: Kautex™ 2000084464
Brug denne Kautex ™HDPE 308/310-serie med smal hals til emballering, afsendelse af prøver, forsendelse og opbevaring. Den er velegnet til påfyldning og transport af farlige væsker og har et forsænket etiketfelt med størrelserne 1000 og 2500 ml. og er UN godkendt til væsker.
  • Optimeret håndtag for sikker og komfortabel håndtering.
  • Forsænket etikettefelt med størrelserne 1000 og 2500 ml.
  • GL 45 hals, tre forskellige typer lukninger tilgængelig
  • tæt
  • UN godkendt til væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.5 L
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28.7 mm
Til brug med (applikation) Emballering, afsendelse af prøver, forsendelse, opbevaring
Materiale HDPE
Halsfinish Smal
Certificeringer/compliance UN 1H1/X1.9/250
Mund Smal
Højde (metrisk) 176.5 mm
Produkttype Flaske med smal hals
Diameter (metrisk) 77 mm