Få mere at vide
Kautex™ HDPE 308/310-serien med smal hals
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
1 L
2.5 L
Farve:
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 120
Beskrivelse
- Optimeret håndtag for sikker og komfortabel håndtering.
- Forsænket etikettefelt med størrelserne 1000 og 2500 ml.
- GL 45 hals, tre forskellige typer lukninger tilgængelig
- tæt
- UN godkendt til væsker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 28.7 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballering, afsendelse af prøver, forsendelse, opbevaring |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | Smal |
| Certificeringer/compliance | UN 3H1/X1.9/250 |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 211.8 mm |
| Produkttype | Firkantet flaske med smal mund |
| Vis mere |