Få mere at vide
Kautex™ HDPE 308/310-serien med smal hals
Artikelnummer. 10559912
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
1 L
2.5 L
Farve:
Neutral
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 120
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve unitSize
10559912 0.5 L Neutral Pakke med 120
10346211 0.5 L Neutral Hver
15500981 1 L Neutral -
10339790 2.5 L Neutral Hver
10028081 2.5 L Sort -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10559912 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000084464
Brug denne Kautex ™HDPE 308/310-serie med smal hals til emballering, afsendelse af prøver, forsendelse og opbevaring. Den er velegnet til påfyldning og transport af farlige væsker og har et forsænket etiketfelt med størrelserne 1000 og 2500 ml. og er UN godkendt til væsker.
  • Optimeret håndtag for sikker og komfortabel håndtering.
  • Forsænket etikettefelt med størrelserne 1000 og 2500 ml.
  • GL 45 hals, tre forskellige typer lukninger tilgængelig
  • tæt
  • UN godkendt til væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.5 L
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28.7 mm
Til brug med (applikation) Emballering, afsendelse af prøver, forsendelse, opbevaring
Materiale HDPE
Halsfinish Smal
Certificeringer/compliance UN 1H1/X1.9/250
Mund Smal
Højde (metrisk) 176.5 mm
Produkttype Flaske med smal hals
Diameter (metrisk) 77 mm