Få mere at vide
Buerkle™ HDPE smalhalset firkantet flaske med skruelåg
Artikelnummer. 15495574 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15495574
Brand: Buerkle™ 03320100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ HDPE smalhalset firkantet flaske med skruelåg er en omkostningseffektiv flaske til pakning og opbevaring af væsker.
  • HDPE, gennemsigtig, brudsikker
  • Specielt mærkningsområde til etiketter eller manuel skrift
  • Velegnet som engangsflaske
  • Lækagesikker
  • Med skruelåg
  • Dropper cap 0300-3018 er tilgængelig, men sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klarhed
Oversigt Udelukker dråbehætte 0300-3018
Dimensioner (L x B x H) 41 x 33 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Til brug med (applikation) Fødevarer
Inkluderer Skruelåg
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 41 mm
Mængde 1
Bredde (metrisk) 33 mm
Trådstørrelse (metrisk) 18 mm
Lukningsfarve Klarhed
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 113 mm
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg