Få mere at vide
Buerkle™ HDPE smalhalset firkantet flaske med skruelåg
Artikelnummer. 15435564 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15435564
Brand: Buerkle™ 03321000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ HDPE smalhalset firkantet flaske med skruelåg er en omkostningseffektiv flaske til pakning og opbevaring af væsker.
  • HDPE, gennemsigtig, brudsikker
  • Specielt mærkningsområde til etiketter eller manuel skrift
  • Velegnet som engangsflaske
  • Lækagesikker
  • Med skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klarhed
Dimensioner (L x B x H) 89 x 66 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 17.5 mm
Til brug med (applikation) Fødevarer
Inkluderer Skruelåg
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 89 mm
Mængde 1
Bredde (metrisk) 66 mm
Trådstørrelse (metrisk) 25 mm
Lukningsfarve Klarhed
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Firkant
Højde (metrisk) 230 mm
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg