Få mere at vide
Buerkle™ Smalhalset firkantet flaske
Artikelnummer. 17240574 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17240574 50 mL
10785164 20 mL
10395232 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17240574 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03310050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omkostningseffektiv firkantet flaske til pakning og opbevaring af væsker, pulvere og granulat.
  • HDPE, gennemsigtig, brudsikker
  • Specielt mærkningsområde til etiketter eller manuel skrift
  • Lækagesikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 33 mm
Bredde (metrisk) 43 mm
Trådstørrelse (metrisk) 18 mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 77 mm