Beskrivelse
- HDPE, gennemsigtig, brudsikker
- Specielt mærkningsområde til etiketter eller manuel skrift
- Lækagesikker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 13 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 27 mm |
| Mængde | 1 |
| Bredde (metrisk) | 27 mm |
| Trådstørrelse (metrisk) | 18 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Vis mere |