Få mere at vide
Kartell™ Tungvæggede Carboy-flasker med smal hals, HDPE
Beskrivelse
- Meget modstandsdygtig
- O-ringstætningshætte gør den tæt
- Hætten kan kobles ned for ekstra sikkerhed
- Inkluderer bærehåndtag
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Oversigt | Med O-ringstætningshætte |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til madvarer |
| Inkluderer | Lukning, bærehåndtag |
| Materiale | HDPE |
| Mundstil | Smal |
| Hals stil | Smal |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Vis mere |