Få mere at vide
Thermo Scientific™ HDPE smalmundede Boston runde flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15156976
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Lukkestørrelse:
20-410 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. 15156976
Brand: Thermo Scientific™ 3190125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsaml vandprøver og andre væsker med lav viskositet, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter. Disse certificerede beholdere med smal mund til præcis hældning.
Anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskositetsvæsker, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter. Thermo Scientific™ HDPE Boston runde flasker med smal mund har en smal mund til præcis hældning og er certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluor.
  • HDPE-beholder med hvid LDPE-foret polypropylenhætte
  • Hætter samlet på beholdere
  • Smal mund til præcis hældning
  • Anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskose væsker
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitet, Cyanid, Fluor
Farve Neutral
Oversigt HDPE Boston runde
Diameter (engelsk) Indre 0,71 tommer.
Diameter (engelsk) 1,88 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 1.8 cm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 48
Emballage Sag på 48
Udskiftning af lukning 067-2810WBP
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Metaller og vandkvalitet, CN, F
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 4,0 oz.
Volumen (metrisk) Rand 144 mL
Certificeringer/compliance Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Form Rund
Højde (metrisk) 115 mm
Højde (engelsk) 4,51 tommer.
Lukke liner Skum/LDPE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 20-410 mm
Diameter (metrisk) 48 mm