Få mere at vide
Kautex™ Højdensitets polyethylen flasker med medium mund
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
19 mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 4
Pakke med 64
Beskrivelse
- Multifunktionsflasker til laboratorier og industri
- Præget indholdsskala
- Let at fylde og rengøre, lækagesikker
- PP skruelukning
- udlevering
- sende prøver
- forsendelse
- transportere
- opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 19 mm |
| Til brug med (applikation) | Udlevering, afsendelse af prøver, forsendelse, transport, opbevaring |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 480 |
| Mængde | 1 stk. |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Form | Rund |
| Vis mere |