Få mere at vide
VITLAB™ HDPE måleskoper
Brand: VITLAB™ 40193
101.17 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
Måleske | |
25 mL | |
135 mm |
HDPE | |
Neutral |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ HDPE måleskoper > Volumen: 25 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion