Få mere at vide
VITLAB™ HDPE måleske
Artikelnummer. 10097141
Kapacitet (metrisk):
15 ml
65 ml
110 ml
350 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10097141
Brand: VITLAB™ 40393
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse korrosionsbestandige scoops til anvendelser i fødevareindustrien. VITLAB™ HDPE-måleskoper er lettere end metal, buler ikke og har god kemikalieresistens.
  • Konisk i form med tilspidset fyldkant
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Farve Neutral
Produkttype Måleske
Til brug med (applikation) Velegnet som vejning
Materiale HDPE