Få mere at vide
Masterflex™ Han røradapter polyethylenfittings
Til brug med:
Passer til 1/4 in. x 3/8 in. ID slange
Passer til 1/8 x 1/4 in. ID slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fås i en række forskellige materialer og konfigurationer
- Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Til brug med | Passer til 1/4 in. x 3/8 in. ID slange |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Trådstørrelse | NPTM 0,25 tommer. |
| Form | Lige |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 85 °C |
| Produkttype | Hangevindadapter |