Få mere at vide
Masterflex™ NPT Hangevindadaptere, HDPE
Artikelnummer. p-8001068
Til brug med:
1/4 x 3/16 tommer slange ID
1/8 x 3/16 tommer slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11790389
Brand: Masterflex™ 3170208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse enkle, økonomiske HDPE-hangevindadaptere med fleksible slanger til brug i dine lavtryksapplikationer (generelt mindre end 30 psi). NPT HDPE hangevindadaptere glider ind i bløde slanger. Slangeelasticitet holder slangen fast på fittingen til lavtryksinstallationer.
  • Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage
  • Designet til hurtig og nem montering uden værktøj
  • Meget god kemikalieresistens
  • Temperaturområde: -53 til 65 °C
  • Steriliser med ethylenoxid
Tekniske data
Materiale HDPE
Til brug med 1/4 x 3/16 tommer slange ID
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Produkttype Fitting med modhager