Få mere at vide
Masterflex™ NPT Hangevindadaptere, HDPE
Til brug med:
1/4 x 3/16 tommer slange ID
1/8 x 3/16 tommer slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage
- Designet til hurtig og nem montering uden værktøj
- Meget god kemikalieresistens
- Temperaturområde: -53 til 65 °C
- Steriliser med ethylenoxid
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Til brug med | 1/4 x 3/16 tommer slange ID |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Produkttype | Fitting med modhager |