Få mere at vide
Masterflex™ HDPE hanrørsadapter med modhager
Til brug med:
1/2 NPT(M) gevind x 1/2'' slange ID
1/2 NPT(M) gevind x 3/8'' slange ID
1/4 NPT(M) gevind x 1/4'' slange ID
1/8 NPT(M) gevind x 3/8'' slange ID
3/4 NPT(M) gevind x 1/4 tommer slange ID
3/4 NPT(M) gevind x 3/8'' slange ID
3/4 NPT(M) gevind x 5/8'' slange ID
3/8 NPT(M) gevind x 1/2 in. slange ID
3/8 NPT(M) gevind x 1/4 tommer slange ID
3/8 NPT(M) gevind x 3/8 tommer slange ID
Trådstørrelse:
1/2 NPT(han)
1/4 NPT(han)
1/8 NPT(han)
3/4 NPT(han)
3/8 NPT(han)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Sæt den fleksible slange eller slange på modhagen for at skabe en tætning, der typisk holder tryk op til 30 psi (2 bar)
- Fås i en række forskellige konfigurationer for at opfylde dine behov
- Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage
- Sterilisering kun gennem ethylenoxid
- Leveres i pakker med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Til brug med | 1/4 NPT(M) gevind x 1/4'' slange ID |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Trådstørrelse | 1/4 NPT(han) |
| Form | Lige |
| Produkttype | Fitting med modhager |