Få mere at vide
Kartell™ Sengeflaske til mænd med låg
Artikelnummer. 12051133
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12051133 1000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 12051133 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0059100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00 DKK
    27.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.36 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Designet med håndtag, så den kan bruges i flere positioner. Kartell™ Han-sengeflaske med låg sikrer en komplet og sikker forsegling.
  • Til hospitalsbrug
  • CE-mærket og IVD-certificeret
  • Inkluderer hætte
  • Fremstillet af polyethylen
Tekniske data
Produkttype Sengeflaske til mænd med låg
Farve Hvid
Materiale Polyethylen
Til brug med (applikation) Hospitalsbrug
Volumen (metrisk) 1000 mL