Få mere at vide
Ratiolab™ HDPE Macro Pasteur Pipet
Beskrivelse
- Ingen risiko for krydskontaminering eller overførsel
- Ingen fare for glasbrud med deraf følgende fare for udslip af smitsomt materiale
- Transparent polyethylen konstruktion
- Inert over for biologiske væsker og de fleste syrer
- Blød, elastisk pære
- Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
- Tydeligt synlige prægede gradueringer
- Gassteriliseret og individuelt pakket
- BSE-fri
- Kan bruges til mad
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Fødevareanalyse |
| Mængde | 500 pakke |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Type | Pasteur Pipet |