Få mere at vide
Buerkle™ HDPE låg til rund kar
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
370 mm
460 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilbehør til runde kar
- Kemisk resistens
- Velegnet til mad
- Fremstillet af HDPE
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Låg |
| Materiale | Polyethylen |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 370 mm |
| Til brug med (udstyr) | Til runde badekar |
| Mængde | 1 stk. |