Få mere at vide
Thermo Scientific™ HDPE kander med hvid LDPE skumforet polypropylen skruelukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15222210
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
4000 mL
Niveau:
Certificeret
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau unitSize
15222210 2000 mL Certificeret Hver
15232210 4000 mL Ubehandlet Hver
15931621 4000 mL Certificeret Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15222210 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3152000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hæld prøver med større volumen lettere med disse HDPE-kander, der opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluor.
Hæld større volumen prøver lettere med Thermo Scientific™ HDPE kander med hvid LDPE skumforet polypropylen skruelukning. Kander opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid. Med en smal mund gør disse kander det nemt at hælde prøver med større volumen. Det robuste håndtag gør det også nemt at bære. Anbefales til indsamling af vandprøver, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter.
  • HDPE-beholder med hvid LDPE-foret polypropylenhætte
  • Hætter samlet på beholdere
  • Smal mund til præcis hældning
  • Anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskose væsker
  • Robust håndtag til nem transport og hældning
  • Ubehandlet beholder leveres samlet og klar til din egen rengøringsprocedure
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med lotnummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Inkluderer
  • Polypropylen skruelukninger
  • Certificerede beholdere inkluderer også stregkoder, analyseetiketter, COA, sikkerhedsforseglet karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,5 gal., 2000 ml
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitet, Cyanid, Fluor
Farve Neutral
Oversigt HDPE kande
Diameter (engelsk) 5,51 tommer
Materiale HDPE
nr. pr. sag 6
Emballage Tilfælde af 6
Udskiftning af lukning 067-3800WBP
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Metaller og vandkvalitet, CN, F
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 66 oz.
Volumen (metrisk) Rand 1951 mL
Certificeringer/compliance Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Form Rund
Højde (metrisk) 287 mm
Højde (engelsk) 11,29 tommer.
Lukke liner Skum/LDPE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 140 mm