Få mere at vide
Gosselin™ HDPE, Jerry Can (Non-Sterile)
Produktkode 11722485
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Capacity: 5L; 130L x 183W x 292mmH
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11722485
missing translation for 'mfr': Gosselin™ JCP502
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
For Use With: For environmental, industrial uses; Closure Material: HDPE
  • 2.5L size has molded graduations, a bowed neck and a red leakproof cap with an impervious seal
  • 5L size has a red security cap without a seal
  • 10L size has a leakproof cap with an impervious seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1.3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004
Lukningsfarve Red
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Tamper-evident Screw Cap with Wad
Oversigt Non-sterile
Diameter (metrisk) Indvendig hals 32 mm
Dimensioner (L x B x H) 130 x 183 x 292mm
Til brug med (applikation) For environmental, industrial uses
Højde (metrisk) med lukning 292 mm
Inkluderer Security cap without seal
Længde (metrisk) 130 mm
Materiale HDPE
Produkttype Jerry Can
Bredde (metrisk) 183 mm