Få mere at vide
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE Jerrican
Artikelnummer. 15751667
Skift visning
Lukkestørrelse:
DIN 61
Kapacitet (metrisk):
25 L
Dimensioner (L x B x H):
290 x 264 x 445 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. Lukkestørrelse Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15751667 DIN 61 25 L 290 x 264 x 445 mm Pakke med 36
1 options
Artikelnummer. 15751667 Leverandør Verenigde Kunststof Bedrijven™ Leverandørnr. 202465
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Lukkemateriale: HDPE
  • HDPE jerricans
  • Stabilitet under transport
  • Stabelbar
  • Sikker opbevaring
  • FN godkendt
  • Fødevaregodkendt
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Certificeringer/compliance 3H1/Y1.9
Lukningsfarve Grå
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse DIN 61
Diameter (metrisk) Indvendig hals 49,0± 0,3 mm
Dimensioner (L x B x H) 290 x 264 x 445 mm
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 6 Pk.
Produkttype Jerry Can
Form Rektangulær