Få mere at vide
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE Jerrican
Artikelnummer. 15731667
Skift visning
Lukkestørrelse:
DIN 51
Kapacitet (metrisk):
10 L
Dimensioner (L x B x H):
232 x 194 x 303 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 80
Artikelnummer. Lukkestørrelse Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15731667 DIN 51 10 L 232 x 194 x 303 mm Pakke med 80
1 options
Artikelnummer. 15731667 Leverandør Verenigde Kunststof Bedrijven™ Leverandørnr. 202410
På lager
Lukkemateriale: HDPE
  • HDPE jerricans
  • Stabilitet under transport
  • Stabelbar
  • Sikker opbevaring
  • FN godkendt
  • Fødevaregodkendt
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance 3H1/Y1.9
Lukningsfarve Grå
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse DIN 51
Diameter (metrisk) Indvendig hals 44,0± 0,5 mm
Dimensioner (L x B x H) 232 x 194 x 303 mm
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 20 Pk.
Produkttype Jerry Can
Form Rektangulær