Få mere at vide
Azpack™ HDPE Jerry Can
Beskrivelse
- Højdensitet polyethylen konstruktion
- Inkluderer løst monteret manipulationssikker hætte med EPE-skumpakning
- Stabelbar
- Vægt: 120g
- Tolerancer: +/- 3 mm på mål
- UN-mærke 3H1/Y1.9/150/../A/PA-03/403322/PP
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 L |
| Certificeringer/compliance | FN godkendt |
| Lukkestørrelse | DIN 45 |
| Farve | Neutral |
| Dimensioner (L x B x H) | 145 x 130 x 201 mm |
| Materiale | HDPE |
| Produkttype | Jerry Can |
| Form | Rektangulær |