Få mere at vide
Buerkle™ HDPE Jerrican
Artikelnummer. 16339541 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
20 L
30 L
Dimensioner (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) unitSize
16339541 2.5 L 153 x 115 x 208 mm -
10770593 5 L 190 x 145 x 251 mm Hver
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm Hver
10613693 20 L 290 x 246 x 385 mm Hver
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16339541 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 14270002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.10 DKK
    34.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.47 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beholder til opbevaring eller transport. Beholder med FN-transportgodkendelse og manipulationssikker segl.
  • Til opbevaring eller transport
  • HDPE
  • Med FN-godkendelse til transport
  • Skruelåg uden afløbsventil medfølger; skruelåg med aftapningsventil fås som tilbehør
Note: Hætte medfølger ikke; sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,66 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Certificeringer/compliance FN-godkendelse 3H1/Y1.6/150
Lukningsfarve Rød
Lukkestørrelse 1427-9107, Orig. Skruelåg DIN45
Lukketype Indgrebssikker skruelåg
Farve Klarhed
Oversigt Dåse
Dimensioner (L x B x H) 153 x 115 x 208 mm
Dimensioner (L x B) 153 x 115 mm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) FN-Transport
Højde (engelsk) 8,19 tommer.
Højde (metrisk) 208 mm
Længde (engelsk) 6,02 tommer
Længde (metrisk) 153 mm
Materiale HDPE
Produkttype Jerry Can
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 5,53 tommer.
Bredde (metrisk) 115 mm