Få mere at vide
Buerkle™ HDPE Jerrican
Artikelnummer. 10770593 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
20 L
30 L
Dimensioner (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10770593 5 L 190 x 145 x 251 mm Hver
16339541 2.5 L 153 x 115 x 208 mm -
10006791 10 L 230 x 190 x 310 mm Hver
10613693 20 L 290 x 246 x 385 mm Hver
11691819 30 L 320 x 284 x 435 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10770593 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 14270005
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Beholder til opbevaring eller transport. Beholder med FN-transportgodkendelse og manipulationssikker segl.
  • Til opbevaring eller transport
  • HDPE
  • Med FN-godkendelse til transport
  • Skruelåg uden afløbsventil medfølger; skruelåg med aftapningsventil fås som tilbehør
Note: Hætte medfølger ikke; sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Certificeringer/compliance UN-godkendelse 3H1/X1.9/250
Lukkestørrelse 1427-9105, Orig. Skruelåg DIN50
Lukketype DIN 50
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 190 x 145 x 251 mm
Dimensioner (L x B) 190 x 145 mm
Til brug med (applikation) Til opbevaring eller transport
Højde (metrisk) med lukning 251 mm
Inkluderer Skru låg
Længde (metrisk) 190 mm
Materiale HDPE
Mundstil S50 tråd
nr. pr. pakke 1
Produkttype Jerry Can
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 145 mm