Få mere at vide
Buerkle™ HDPE Jerrican
Artikelnummer. 10613693 Shop alle Bürkle produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
20 L
30 L
Dimensioner (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 10613693
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 14270020
Only null left
Add to basket
Add to basket
Beholder til opbevaring eller transport. Beholder med FN-transportgodkendelse og manipulationssikker segl.
  • Til opbevaring eller transport
  • HDPE
  • Med FN-godkendelse til transport
  • Skruelåg uden afløbsventil medfølger; skruelåg med aftapningsventil fås som tilbehør
Note: Hætte medfølger ikke; sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance UN-godkendelse 3H1/X1.9/250
Lukkestørrelse 1427-9106, Orig. Skruelåg DIN60
Lukketype DIN 60
Farve Blå
Diameter (metrisk) Indvendig hals 48.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 290 x 246 x 385 mm
Dimensioner (L x B) 290 x 246 mm
Til brug med (applikation) Til opbevaring eller transport
Højde (metrisk) med lukning 385 mm
Inkluderer Skru låg
Længde (metrisk) 290 mm
Materiale HDPE
Mundstil S60 tråd
Produkttype Jerry Can
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 246 mm