Få mere at vide
Kartell™ HDPE industritank
Artikelnummer. p-8007240
Kapacitet (metrisk):
2 L
5 L
10 L
Lukkestørrelse:
GL45
GL51
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 40
Pakke med 48
Artikelnummer. 15706978
Brand: Kartell™ 0178100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ HDPE industritank er nyttig i daglig laboratoriepraksis og har et komfortabelt håndtag med en sikker forseglingshætte, der følger DIN-anbefalinger.
  • Har et standardiseret industrielt emballagedesign
  • Nyttig i daglig laboratoriepraksis
  • Fremstillet af High Density PE fødevarekvalitet
  • Inkluderer et behageligt håndtag
  • Har en sikker forseglingshætte, der følger DIN-anbefalinger
  • Den er i overensstemmelse med FN-regulativ om transport af farlige og giftige væsker og er velegnet til vej (ADR-RID), sø (IMO-IMDG) og luft (IATA-ICAO) transport
Tekniske data
Lukkestørrelse GL51
Lukning Tætningshætte
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 5 L
nr. pr. pakke 30